Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Tetradecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
8.08146.0100EA 32.4 EUR InStock
8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
1-Tetradecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanol


Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…39 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004757
CAS-Nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 214.39 g/mol
Boiling Point 277 - 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 145 °C
Refractive Index 1.4346 (50 °C, 589 nm)
Density 0.8 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 240 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge