Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titan(III)chlorid 30% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
8.08308.0100EA 67.8 EUR InStock
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
Titan(III)chlorid 30% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride


Formel: Cl₃Ti
MW: 154.24 g/mol
Siedepunkt: 960
Melting Pt: 440
Dichte: 1.32
MDL Number: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge