Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyltoluol-4-sulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
8.08333.0100EA 27.6 EUR InStock
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
Methyltoluol-4-sulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyltoluol-4-sulfonat


Formel: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23 g/mol
Siedepunkt: 292
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 130
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008417
CAS-Nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge