1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08394.0100 8.08394.1000 8.08394.2500 8.08394.9050
8.08394.0100EA 57 EUR InStock
8.08394.0100 8.08394.1000 8.08394.2500 8.08394.9050
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004694
CAS-Nummer: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 57 - 61 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 296 - 298 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (50 °C)
Flash Point 179 °C DIN 51758
Explosion Limit 2 - 11.8 %(V)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (External MSDS)
Ignition Point 375 °C DIN 51794
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge