Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08428.0100 8.08428.0500
8.08428.0100EA 52.9 EUR InStock
8.08428.0100 8.08428.0500
N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid, Sigma-Aldrich®
N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid


Formel: C₉H₁₄ClN
Melting Pt: 246…247 °C
MDL Number: MFCD00011790
CAS-Nummer: 138-24-9
EINECS: 205-319-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 333 g/l (20 °C)
Melting Point 246 - 247 °C
Molar Mass 171.66 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
Explosion Limit 1 - 6 %(V)
pH 4.5 (333 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge