Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Veratrol zur Synthese

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08529.0250 8.08529.1000
8.08529.0250EA 51.9 EUR InStock
8.08529.0250 8.08529.1000
Veratrol zur Synthese
Veratrol


Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 19…21 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008357
CAS-Nummer: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 17.5 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 205 - 206 °C
Vapor Pressure 0.63 hPa (25 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5346 (20 °C, 589 nm)
Density 1.085 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge