Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tripropylzinnchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08735.0005
8.08735.0005EA 350 EUR InStock
8.08735.0005
Tripropylzinnchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tripropylzinnchlorid


Formel: C₉H₂₁ClSn
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –23 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 95 °C
MDL Number: MFCD00013610
CAS-Nummer: 2279-76-7
EINECS: 218-910-3
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point -23 °C
Molar Mass 283.43 g/mol
Boiling Point 123 °C (17.3 hPa)
Flash Point 95 °C
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge