Zirkonium(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08915.0100
8.08915.0100EA 90.4 EUR InStock
8.08915.0100
Zirkonium(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)acetylacetonat
Formel: C₂₀H₂₈O₈Zr
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000036
CAS-Nummer: 17501-44-9
EINECS: 241-510-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 192 °C
Molar Mass 487.66 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 7.2 (4.5 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge