1-Chlorethylethylcarbonat zur Synthese
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.10847.0100
8.10847.0100EA 0 EUR InStock
8.10847.0100
1-Chlorethylethylcarbonat zur Synthese
1-Chlorethylethylcarbonat
Formel: C₅H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00040523
CAS-Nummer: 50893-36-2
EINECS: 256-832-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge