4'-Cyclohexylacetophenon
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.14012.0025
8.14012.0025EA 0 EUR InStock
8.14012.0025
4'-Cyclohexylacetophenon
4'-Cyclohexylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₈O
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 65…67 °C
MDL Number: MFCD00001453
CAS-Nummer: 18594-05-3
EINECS: 242-432-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge