3-(Dimethylamino)benzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14112.0025
8.14112.0025EA 65.3 EUR InStock
8.14112.0025
3-(Dimethylamino)benzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 149…152 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002497
CAS-Nummer: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 165.19 g/mol
Hill Formula C9H11NO2
Chemical Formula 3-((CH3)2N)C6H4COOH
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge