Cetrimoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14119.0100 8.14119.0500
8.14119.0100EA 40.7 EUR InStock
8.14119.0100 8.14119.0500
Cetrimoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Melting Pt: 237…243 °C
Flash-Pt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.192 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 256 °C
Molar Mass 364.45 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge