Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dischwefeldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14179.1000
8.14179.1000EA 270 EUR InStock
8.14179.1000
Dischwefeldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Disulphur dichloride


Formel: Cl₂S₂
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10025-67-9
EINECS: 233-036-2
UN: 1828
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09143
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 135.04 g/mol
Boiling Point 138 °C
Vapor Pressure 14.7 hPa (20 °C)
Flash Point 4.2 - 32.5 %(V)
Refractive Index 130 °C
Explosion Limit 1.67 (20 °C, 589 nm)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 390 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge