Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Ethylhexylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14342.1000 8.14342.0250
8.14342.1000EA 60.3 EUR InStock
8.14342.1000 8.14342.0250
2-Ethylhexylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylacetat


Formel: C₁₀H₂₀O₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0,8726 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027249
CAS-Nummer: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 12,06860
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -92 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.28 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4204 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.76 - 8.14 %(V)
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 268 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge