Pyridiniumtribromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14345.0050
8.14345.0050EA 82.3 EUR InStock
8.14345.0050
Pyridiniumtribromid, Sigma-Aldrich®
Pyridinium tribromide
Formel: C₅H₆Br₃N
MW: 319.82 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013223
CAS-Nummer: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.17 g/l (20 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 183.12 g/mol
Boiling Point 240 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Refractive Index 1.457 (25 °C, 589 nm)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge