Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylstearat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14352.5000
8.14352.5000EA 0 EUR InStock
8.14352.5000
Ethylstearat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylstearat


Formel: C₂₀H₄₀O₂
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 31 °C
Dichte: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009006
CAS-Nummer: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 - 26 °C
Molar Mass 312.53 g/mol
Boiling Point 224 °C
Flash Point 112 °C
Refractive Index 1.4292 (40 °C, 589 nm)
Synonyms Stearic acid ethyl ester
Hill Formula C20H40O2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge