Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Didecyldimethylammoniumchlorid 50% in 2-Propanol 40% (v/v)/ Wasser 60% (v/v) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14364.0100 8.14364.1000
8.14364.0100EA 33.3 EUR InStock
8.14364.0100 8.14364.1000
Didecyldimethylammoniumchlorid 50% in 2-Propanol 40% (v/v)/ Wasser 60% (v/v) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Didecyldimethylammonium chloride


Formel: C₂₂H₄₈ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066262
CAS-Nummer: 7173-51-5
EINECS: 230-525-2
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge