Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sulfobernsteinsäure 70% ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14413.0100
8.14413.0100EA 44.4 EUR InStock
8.14413.0100
Sulfobernsteinsäure 70% ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sulfobernsteinsäure


Formel: C₄H₆O₇S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075139
CAS-Nummer: 5138-18-1
EINECS: 225-898-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 140 °C (1013 hPa)
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge