Hydroxylamin 50% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.14441.0100 8.14441.0500
8.14441.0100EA 30.3 EUR InStock
8.14441.0100 8.14441.0500
Hydroxylamin 50% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Hydroxylamin
Formel: H₃NO
MW: 33.03 g/mol
Dichte: 1.12 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044522
CAS-Nummer: 7803-49-8
EINECS: 232-259-2
UN: 3266
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.120 - 1.123
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Viscosity kinematic 1.435 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge