Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2,4-Trimethylbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14505.0100 8.14505.0500
8.14505.0100EA 26.9 EUR InStock
8.14505.0100 8.14505.0500
1,2,4-Trimethylbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimethylbenzol


Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008527
CAS-Nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.057 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.8 hPa (25 °C)
Flash Point 48 °C
Refractive Index 1.5047 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 7 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 485 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge