1-Chlor-3-methoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14513.0025
8.14513.0025EA 86 EUR InStock
8.14513.0025
1-Chlor-3-methoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-methoxy-2-propanol
Formel: C₄H₉ClO₂
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018935
CAS-Nummer: 4151-97-7
EINECS: 223-982-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 124.56 g/mol
Boiling Point 171 °C
Flash Point 72 °C
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge