Natriumperoxid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.14606.0100
8.14606.0100EA 82.2 EUR InStock
8.14606.0100
Natriumperoxid zS, Sigma-Aldrich®
Natriumperoxid
Formel: Na₂O₂
MW: 77.98 g/mol
Melting Pt: 660
Dichte: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003497
CAS-Nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 77.98 g/mol
Bulk Density 1138 kg/m3
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge