Formamidindisulfiddihydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14609.0010
8.14609.0010EA 96.8 EUR InStock
8.14609.0010
Formamidindisulfiddihydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Formamidine disulphide dihydrochloride
Formel: C₂H₆N₄S₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012586
CAS-Nummer: 14807-75-1
EINECS: 238-876-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a806fc5b7d63893d1e4d70ee4d7a837bd04a0e5f&vid=a806fc5b7d63893d1e4d70ee4d7a837bd04a0e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge