Antimon(III)chlorid 99,0 Iodometry zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.14656.9045
8.14656.9045EA 0 EUR InStock
8.14656.9045
Antimon(III)chlorid 99,0 Iodometry zS, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Siedepunkt: 223.5
Melting Pt: 73
MDL Number: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Synonyms Antimonous acid, Antimony trichloride
Hill Formula Cl3Sb
Chemical Formula SbCl3
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge