4,4'-Methylenbis(3-chlor-2,6-diethylanilin) zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
8.14676.0025
8.14676.0025EA 41.8 EUR InStock
8.14676.0025
4,4'-Methylenbis(3-chlor-2,6-diethylanilin) zS, Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenbis(3-chlor-2,6-diethylanilin)
Formel: C₂₁H₂₈Cl₂N₂
MW: 379.3664 g/mol
MDL Number: MFCD00071551
CAS-Nummer: 106246-33-7
EINECS: 402-130-7
REACH: 01-0000015192-78
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 88 - 90 °C
Molar Mass 379.37 g/mol
Bulk Density 610 - 650 kg/m3
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge