3,3'-Diaminodiphenylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
8.14680.0025
8.14680.0025EA 47.6 EUR InStock
8.14680.0025
3,3'-Diaminodiphenylsulfon, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminodiphenylsulfon
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248.31 g/mol
MDL Number: MFCD00007792
CAS-Nummer: 599-61-1
EINECS: 209-967-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 167 - 170 °C
Molar Mass 248.29 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms 3,3'-Sulfonyldianiline
Hill Formula C12H12N2O2S
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge