Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulphonate zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14692.0100
8.14692.0100EA 95.2 EUR InStock
8.14692.0100
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulphonate zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulphonate
Formel: C₂₆H₄₉NO₃S
MW: 455.742 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061383
CAS-Nummer: 138-32-9
EINECS: 205-324-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e457e9a2d56da5fefedec2830d74f9ef001f04dd&vid=e457e9a2d56da5fefedec2830d74f9ef001f04dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 455.74 g/mol
pH 6 - 8 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Synonyms Cetyltrimethylammonium tosylate, Cetats, Tricetol
Hill Formula C26H49NO3S
Identity Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..