4-tert-Butylcalix[4]aren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14707.0001
8.14707.0001EA 118 EUR InStock
8.14707.0001
4-tert-Butylcalix[4]aren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcalix[4]aren
Formel: C₄₄H₅₆O₄
MDL Number: MFCD00066280
CAS-Nummer: 60705-62-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge