Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Lauroylsarkosin Natriumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14715.0100 8.14715.0500
8.14715.0100EA 34.6 EUR InStock
8.14715.0100 8.14715.0500
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz


Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Melting Pt: 45…47 °C
Flash-Pt: >150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 45 - 47 °C
Molar Mass 293.38 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Flash Point 150 °C
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Sarcosyl, Sodium lauroylsarcosinate
Hill Formula C15H28NNaO3
Chemical Formula CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge