o-Dichlorbenzol : Phenol-Gemisch (50:50) (w/w) zur Synthese, für die Viskositätsmessung gemäß DIN 53728, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14765.2500
8.14765.2500EA 516 EUR InStock
8.14765.2500
o-Dichlorbenzol : Phenol-Gemisch (50:50) (w/w) zur Synthese, für die Viskositätsmessung gemäß DIN 53728, Sigma-Aldrich®
o-Dichlorbenzol : Phenol-Gemisch
Storage Temperature: Raumtemperatur
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of phenole (GC, weight%) 48.0 - 52.0 %
Water (K. F.) ≤ 200 ppm
Assay of dichloro benzene (GC, weight%) 48.0 - 52.0 %
Colourless liquid passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge