Diethylammoniumbromid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ200
8.14863.0250 8.14863.0050
8.14863.0250EA 121 EUR InStock
8.14863.0250 8.14863.0050
Diethylammoniumbromid zS, Sigma-Aldrich®
Diethylammoniumbromid
Formel: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
MDL Number: MFCD00012498
CAS-Nummer: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 215 - 218 °C
Molar Mass 154.05 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge