2-Methyl-2-buten mixed isomers zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
8.14874.1000EA 97.7 EUR InStock
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
2-Methyl-2-buten mixed isomers zS, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Siedepunkt: 39
Melting Pt: –124 °C
Dichte: 0.6623 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –45 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009276
CAS-Nummer: 513-35-9
EINECS: 247-975-0
UN: 3295
ADR: 3 I
Merck Index: 12,00649
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge