Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

A-Phellandrene zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.14893.0100
8.14893.0100EA 90.8 EUR InStock
8.14893.0100
A-Phellandrene zS, Sigma-Aldrich®
A-Phellandrene


Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.238 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040419
CAS-Nummer: 99-83-2
EINECS: 202-792-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2,86 mg/l (25 °C)
Molar Mass 136.23 g/mol
Boiling Point 175 °C (1013 hPa)
Flash Point 47 °C
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH Neutral, (H2O, 20 °C)
Flash point 47 °C
Storage temperature +15...+25 °C
Assay (GC, area%) ≥60,0 Area%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge