Ammoniumacetat-[D7]
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.15010.0005
8.15010.0005EA 0 EUR InStock
8.15010.0005
Ammoniumacetat-[D7]
Ammoniumacetat-[D7]
Formel: D₃CCOOND₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00190378
CAS-Nummer: 194787-05-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge