Deuteriumbromid 48% D2O Isotope_(99% D) isotopic
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.15015.0010
8.15015.0010EA 0 EUR InStock
8.15015.0010
Deuteriumbromid 48% D2O Isotope_(99% D) isotopic
Deuteriumbromid
Formel: DBr
MW: 81.9
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044232
CAS-Nummer: 13536-59-9
EINECS: 236-894-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge