Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Glutamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.16016.0025 8.16016.0100
8.16016.0025EA 31.3 EUR InStock
8.16016.0025 8.16016.0100
L(+)-Glutamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamin


Formel: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 355
Melting Pt: 185…186 °C
Dichte: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (40 °C)
Melting Point 185 - 186 °C
Molar Mass 146.15 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
pH 4.0 - 6.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge