Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(-)-Tryptophan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

8.16017.0025 8.16017.0100
8.16017.0025EA 48.7 EUR InStock
8.16017.0025 8.16017.0100
(S)-(-)-Tryptophan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Tryptophan


Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Melting Pt: (Zers.)
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064340
CAS-Nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water) -32.5 - -30.5 °
Identity (IR) passes test
Bulk Density 400 kg/m3
pH 5.5 - 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge