Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Serin zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

8.16020.0025 8.16020.0100
8.16020.0025EA 50.8 EUR InStock
8.16020.0025 8.16020.0100
L(+)-Serin zS, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serin


Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 215…225 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 215 - 225 °C decomposes
Molar Mass 105.09 g/mol
Bulk Density 570 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge