Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Saccharin Natrium Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®

Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


8.17042.1000 8.17042.9025 8.17042.5000
8.17042.1000EA 389 EUR InStock
8.17042.1000 8.17042.9025 8.17042.5000
Saccharin Natrium Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Saccharin Natrium Dihydrat


Formel: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
MW: 242.21 g/mol
MDL Number: MFCD00151213
CAS-Nummer: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge