Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tween® 80 (Polysorbat), EMPROVE® ESSENTIAL NF, JP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®

Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


8.17061.1000 8.17061.2500 8.17061.9050 8.17061.9025 8.17061.9010
8.17061.1000EA 236 EUR InStock
8.17061.1000 8.17061.2500 8.17061.9050 8.17061.9025 8.17061.9010
Tween® 80 (Polysorbat), EMPROVE® ESSENTIAL NF, JP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Tween® 80 (Polysorbat)


Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: -21
Dichte: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >149 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Oily, Yellowish or Brownish-Yellow, Clear Liquid
pH-Value (25 °C) 5.5 - 7.5
Identity (IR Spectroscopy) Conforms
Identity (According to NF) Conforms
Identity (According to JP) Conforms
Identity (According to Ph.Eur.) Conforms
Density (d 20/20) 1.065 - 1.095
Density (d 25/25) 1.06 - 1.09
Viscosity (25 °C) 345 - 445 mm²/s
Viscosity (25 °C) 300 - 500 mPas
Acid Value ≤2.0
Hydroxyl Value 65 - 80
Peroxide Value ≤10.0
Saponification Value 45 - 55
Iodine Number 19 - 24
Formaldehyde ≤15 ppm
Fraction (Myristic Acid) ≤5.0%
Fraction (Palmitic Acid) ≤16.0%
Fraction (Palmitoleic acid) ≤8.0%
Fraction (Stearic Acid) ≤6.0%
Fraction (Oleic Acid) 58.0 - 85.0%
Fraction (Linoleic Acid) ≤18.0%
Fraction (Linolenic Acid) ≤4.0%
Ethylene Oxide ≤1 ppm
1,4 Dioxane ≤10 ppm
Ethylene Glycol (ace. to ICH-guideline class 2) ≤620 ppm
Heavy Metals ≤10 ppm
Arsenic ≤2 ppm
Water (K.F.) ≤3.0%
Sulfated Ash ≤0.10%
Total Ash ≤0.25%
Other residual solvents acc. to ICH-guideline are excluded by the manufacturing process
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph. Eur., NF and JP.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..