Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trifluormethansulfonsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18043.0050 8.18043.0002
8.18043.0050EA 226 EUR InStock
8.18043.0050 8.18043.0002
Trifluormethansulfonsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonsäureanhydrid


Formel: C₂F₆O₅S₂
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 282.12 g/mol
Boiling Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C2F6O5S2
Chemical Formula (CF3SO2)2O

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge