Triphenylphosphinselenid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.18054.0050
8.18054.0050EA 123 EUR InStock
8.18054.0050
Triphenylphosphinselenid zS, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine selenide
Formel: C₁₈H₁₅PSe
MW: 341.25 g/mol
Melting Pt: 186…189 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013477
CAS-Nummer: 3878-44-2
EINECS: 223-406-1
UN: 3467
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 186 - 189 °C
Molar Mass 341.25 g/mol
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge