Kaliumosmat(VI) Dihydrat, Sigma-Aldrich®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18055.0001
8.18055.0001EA 151 EUR InStock
8.18055.0001
Kaliumosmat(VI) Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Kaliumosmat(VI) Dihydrat
Formel: K₂O₄Os·2H₂O
MW: 368.45 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149919
CAS-Nummer: 10022-66-9
EINECS: 243-247-1
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 368.43 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge