Palladium(II)acetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
8.18056.0001EA 300 EUR InStock
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
Palladium(II)acetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Pd
MW: 224.51 g/mol
Melting Pt: 205
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge