Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex zur Synthese

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18112.0100 8.18112.9020C
8.18112.0100EA 73.4 EUR InStock
8.18112.0100 8.18112.9020C
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex zur Synthese
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex


Formel: C₅H₅NO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012437
CAS-Nummer: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 159.16 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH (H2O) acidic
Ignition Point 350 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge