Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylsilyltrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18129.1200 8.18129.1800
8.18129.1200EA 0 EUR InStock
8.18129.1200 8.18129.1800
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat


Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 12,09849
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 222.26 g/mol
Boiling Point 35 - 37 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C DIN 51755 Part 1
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 405 °C DIN 51794

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge