β-Nitrostyrol (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18165.0025
8.18165.0025EA 119 EUR InStock
8.18165.0025
β-Nitrostyrol (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
β-Nitrostyrol (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5153-67-3
EINECS: 203-066-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 250 - 260 °C
Ignition Point 250 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge