Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithiumiodid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18287.0050 8.18287.0002
8.18287.0050EA 126 EUR InStock
8.18287.0050 8.18287.0002
Lithiumiodid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lithiumiodid


Formel: ILi
MW: 133.85 g/mol
Siedepunkt: 1177
Melting Pt: 450
Dichte: 3.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011092
CAS-Nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 133.84 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1180 °C
Density 4 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge