Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(-)-Brucine resolution of racemats, zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.18308.0050
8.18308.0050EA 130 EUR InStock
8.18308.0050
(-)-Brucine resolution of racemats, zS, Sigma-Aldrich®
(-)-Brucine


Formel: C₂₃H₂₆N₂O₄
MW: 394.47 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 357-57-3
EINECS: 206-614-7
UN: 1570
ADR: 6.1 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Slightly soluble (20 °C)
Melting Point 175 - 178 °C
Molar Mass 394.47 g/mol
Bulk Density 230 kg/m3
Melting point +175...+178 °C
Bulk density 230 kg/m3
Storage temperature +15...+25 °C
Specific rotation -86 to -80 °
Identity (IR) Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge