tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18313.0025
8.18313.0025EA 363 EUR InStock
8.18313.0025
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000405
CAS-Nummer: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 264.34 g/mol
Boiling Point 65 - 67 °C (13 hPa)
Flash Point 36 °C
Refractive Index 1.3848 (20 °C, 589 nm)
Density 1.151 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge